Learn More
Carborundum, Technical, SLR, Extra Fine Powder, about 36μm (300 Grit), Fisher Chemical
Product Code. 10345170 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
:
500g, Plastic powder jar
Product Code. 10345170
Brand: Fisher Chemical C/3093/53
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
Specifications
Physical Form Solid
Packaging Plastic Powder Jar
Color Black
CAS 409-21-2
Melting Point 2700°C
MDL Number 49531
Synonym Silicon carbide
Formula Weight 40.0855g/mol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt