Läs mer
Heathrow Scientific Box Top Parafilm Dispensers
Produktkod. p-200106366 Handla allt Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Color:
Blue
Purple
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17802809
Brand: Heathrow Scientific 120667
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Simply place the dispenser on top of the Parafilm and pull the sealing film through.
These versatile parafilm cutters are designed to fit both 2 in. and 4 in. rolls of parafilm for maximum flexibility. These innovative dispensers features an integrated safety razor that slides smoothly to create a clean cut every time, eliminating the need for scissors and ensuring your fingertips remain safe. They are made out of ABS plastic that is easy to clean, and come in a variety of different colors.
  • Fits Multiple Sizes of Parafilm: Accommodates both 2 in. and 4 in. rolls, offering flexibility for various applications
  • Integrated Safety Razor: Designed with an integrated safety razor that slides smoothly, creating a clean cut every time
  • Durable and Easy to Clean: Made of ABS plastic, ensuring the cutter is easy to clean and maintain
  • Reliable Consistency: Provides a consistent, clean cut every time
  • Completely Safe: Cuts parafilm without providing any harm to your fingertips
  • Two Safety Blades Included: Comes with two safety blades for long-lasting use
  • Variety of Colors: Available in a range of colors to suit your preference
Specifikationer
Product Type Parafilm Dispenser
Color Blue
Dimensions (L x W x H) 12.3 x 17.2 x 9.9 cm
Holds Parafilm
Material ABS
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Top Loading
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.