Learn More
Scientific Glass Labs™ Borosilicate Glass Powder Funnel
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric)Top:
50mm
70mm
100mm
Diameter (Metric) Stem:
13mm
16mm
22mm
Length (Metric) Stem:
20mm
25mm
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Manufactured from borosilicate glass.
- Short stem funnel
- Less likely to clog or cake when funneling powdery substances
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric)Top | 100mm |
| Diameter (Metric) Stem | 22mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Length (Metric) Stem | 25mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur