missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tube

Manufactured from borosilicate glass with a medium wall design. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for chemical and biological work.

Marque:  Fisherbrand™ FB63144

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11942208

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Features: rimless medium walls
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

ISO 4142
Borosilicate Glass
No
100 mm
100 Pack
16 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions