Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Swinging-Bucket Rotor
Product Code. 10697615 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Type:
BIOLiner Buckets
ClickSeal Biocontainment Lids
Microplate Carrier
O-ring
Swinging Bucket Rotor
For Use With (Equipment):
Lids
Sealing Lids
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges
Quantity:
1 Ea.
Set of 2
Set of 4
Unit Size:
2 sets
4 sets
Each
Pack of 4
Product Code. 10697615
Brand: Thermo Scientific™ 75003668
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Spin samples at 3,500rpm with the Thermo Scientific™ BIOLiner™ Swinging-Bucket Rotor.
Ordering Information:
Order BIOLiner Buckets (75-003-668, set of 4) and Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainment Lids (75-003-669, set of four) to complete assembly. Replacement O-rings for lids (75-003-688) and adapters are sold separately. Microplate carriers (50-036-70) and lids (75-003-689) are also available. Contact your sales representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Centrifuge Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description BIOLiner Buckets
Type BIOLiner Buckets
Capacity 4 x 750 mL
Max. RCF 2,739 x g
Max. Speed 3,500 rpm
Radius (Metric) 20 cm
Radius (Metric) Min. 10.5 cm
K Factor 13307
Max. Tube Length 124 mm
For Use With (Equipment) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges
Angle 90°
Certifications/Compliance Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Diameter (Metric) Outside 98 mm
Biocontainment Yes
Quantity Set of 4
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.