Learn More
Econix™ Bio-bins™ Orange Paper Based Non-Sharps Infectious Clinical Waste Containers for Alternative Treatment / Incineration
GREENER_CHOICE
Product Code. p-8000165 Shop All Econix Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 100
Pack of 40
Product Code. 12903675
Brand: Econix™ BEXBB1OR
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Spezifikation
Capacity (Metric) 1 L
Certifications/Compliance UN3291
Closure Type Temporary and Permanent
Design Space efficient fold-flat
Color Orange
Dimensions (L x W x H) 90 W x 250H mm
Height (Metric) 185 mm
Length (Metric) 105 mm
Quantity 100 Pk.
Sterility Non-sterile
Width (Metric) 105 mm
Autoclavable Autoclavable
For Use With (Application) For Low Risk Infectious Waste
Material Cardboard
Product Type Non-Sharps Waste Container
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt