Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11344266
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3541-37-5
Molecular Formula C9H6OS
Molecular Weight (g/mol) 162.21
MDL Number MFCD01075041
InChI Key NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 736500
IUPAC Name 1-benzothiophene-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Melting Point 30°C to 32°C
Boiling Point 135°C to 136°C (8 mmHg)
Quantity 250 mg
Beilstein 114170
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 162.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado