Learn More
Bel-Art™ Cover Glass Forceps
Product Code. p-3205717 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Length (Metric):
102 mm
114 mm
Tip Style:
Bent
Straight
Unit Size:
Pack of 2
Product Code. 12822031
Brand: Bel-Art™ H379430000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tips shaped to easily lift cover glass. Bel-Art™ Cover Glass Forceps are fully coated with brown Teflon™ FEP and comply with FDA regulations concerning direct food contact.
  • Brown PTFE FEP coating guards against scratches
  • Wide, bent tip style is perfect for lifting cover glasses
Specifications
Tip Style Straight
Length (English) 4.5 in.
Material PTFE
Length (Metric) 114 mm
Product Type Forceps
Finish Bbrown PTFE-FEP coating
For Use With (Application) Lifting cover glasses
Type FEP Coated Cover Glass Forceps
Style Slide Holding
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt