Learn More
BCTC, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30002115
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
TRPV1 antagonist
Orally effective vanilloid receptor 1 (TRPV1 receptor) antagonist. Inhibits acid- and capsaicin-induced activation of rat TRPV1 receptors (IC50 values are 6.0 and 35 nM respectively). Displays analgesic properties in rat models of inflammatory and neuropathic pain. CNS penetrant.
Chemische Identifikatoren
CAS 393514-24-4
Molecular Formula C20H25ClN4O
Molecular Weight (g/mol) 372.897
InChI Key ROGUAPYLUCHQGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bctc, n-4-tert-butylphenyl-4-3-chloropyridin-2-yl piperazine-1-carboxamide, 4-3-chloro-2-pyridinyl-n-4-1,1-dimethylethyl phenyl-1-piperazinecarboxamide, bctc, d0p7vq, bctc hplc, 4-3-chloro-2-pyridinyl-n-4-1,1-dimethylethyl phenyl-1-piperazinecarboxamide, 4-3-chloro-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid 4-tert-butyl-phenyl-amide, n-4-t-butylphenyl-4-3-chloropyridin-2-yl tetrahydropyrazine-1 2h-carboxamide
PubChem CID 9929425
IUPAC Name N-(4-tert-butylphenyl)-4-(3-chloropyridin-2-yl)piperazine-1-carboxamide
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N2CCN(CC2)C3=C(C=CC=N3)Cl
Spezifikation
Quantity 10 mg
Formula Weight 372.89
Percent Purity >98%
Chemical Name or Material BCTC