Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System with Installation
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Model:
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 UV/UF
RO Flow Rate:
12 L/hr.
3 L/hr.
6 L/hr.
Unit Size:
Each
Description
Lasting economy:
Easy-to-operate:
Smart integrated 6L reservoir for the Smart2Pure 3 and 6:
Smart2Pure 12 offers reservoir options, either 30 or 60L:
Optional Hand Dispenser:
Specifikationer
Specifikationer
| Bacterial retention | 99% |
| Conductivity | Type 1: 0.055μS/cm |
| Bacterial Content | <0.01 CFU/mL |
| Endotoxin Concentration | 0.005 EU/mL |
| Feedwater Connector | 3/4 in. NPT |
| Feed Water Monitoring | No |
| Feedwater Source | Tap |
| Flow Rate | 0.6 L/min. |
| Product Water Type | Type 1 |
| Remote Dispenser | No |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering