Learn More
Axygen™ Tecan™ Evo MCA96 Compatible Nested Pipet Tips
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. p-4698975 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
50 μL
200 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Color:
Gray
Orange
Unit Size:
Pack of 3840
Product Code. 15388291
Brand: Axygen™ EV200NTRS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
768 tips for use with Tecan Evo MCA96 multi-channel arm
  • Tip format: 96 tip
  • Tip volume range: 50 μL to 200 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
  • Compatible heads: MCA96
  • Rack format: ANSI/SLAS
  • Rack material: Polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume (Metric) 200 μL
Sterility Sterile
Color Gray
Tip Style Round
Packaging Nested tip rack
Quantity 40 Racks/Cs.
For Use With (Equipment) Tecan EVO MCA96
Product Line Tecan
Material Polypropylene
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt