Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Shutdown Bottle
Código de producto. 15320637
Click to view available options
Quantity:
1 Bottle
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15320637
Marca: Invitrogen™ 100022154
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This is a 175 mL replacement bottle for shutdown solution for the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer.
This is a 175 mL replacement bottle for shutdown solution for the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Line Attune
Content And Storage Store at room temperature.
Quantity 1 Bottle
For Use With (Equipment) Attune Acoustic Focusing Cytometer
Product Type Shutdown Bottle
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado