Learn More
Ammonium Phosphate Dibasic, TraceSELECT™, ≥99.995% (Metals basis), Honeywell™ Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packaging:
Poly bottle
Unit Size:
25g
Specifications
Specifications
| Melting Point | 155°C |
| CAS | 7783-28-0 |
| Color | White |
| pH | 7.5 to 9.0 (at 132.10g/L 25°C) |
| Physical Form | Crystalline |
| Quantity | 25 g |
| Molecular Formula | H9N2O4P |
| Linear Formula | (NH4)2HPO4 |
| MDL Number | MFCD00010891 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Show More |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur