Learn More
Emma Safety Footwear Amazone Safety Shoes
On top of being an extremely safe shoe, Amazone also offers its wearer exceptional comfort. The steel toe cap will protect from falling objects, while the easy twist sole provides a 'sticky grip'.
Brand:  Emma Safety Footwear MM33254637
 View more versions of this product
Product Code. 15994220
  • 139.00€ / 1 pair
Estimated Shipment: 28-01-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Oil Nubuck construction
  • GripForce™ Easy Twist Outsole
  • 3M™ Reflective Striping
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
37
Laces
Amazone
Oiled Nubuck
Steel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt