Learn More
Melford Agarose Low EEO
Molecular Biology Grade.
Marca:  Melford A20080-1000.0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30017976
  • 1905.00€ / 1kg
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Molecular Biology Grade.
Molecular Biology Grade. High purity for preparative and analytical electrophoresis of nucleic acids >1000 bp.
Gelling Temperature:
34.5 -37.5°C
Sulfate:
0.15
EEO:
0.09- 0.13
DNA Binding:
None Detected
DNA and RNase:
None Detected
Specifica
Specifica
Agarose, Low EEO
9012-36-6
1 kg
Molecular Biology
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali