Learn More
Memmert™ Additional Reinforced Stainless Steel Grid (For Reinforced Chamber Option), For Ich260
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Model 260
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Reinforced stainless steel grid
- Max. loading 60 kg
- From size 450 with guide bars and fixing screws and only in connection with option K1
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) Shelf | 60 kg |
| For Use With (Equipment) | Model 260 |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Reinforced Grid |
| Model | 260 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido