Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000
Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Capacity:
8 x 30 mL Tubes
Unit Size:
Each
Description
- Suitable for S-4-104, S-4x750, S-4x1000 rotor buckets
- Accepts 8 x 30 mL conical tubes
Especificaciones
Especificaciones
| Tube Type | Conical |
| Capacity | 8 x 30 mL Tubes |
| For Use With (Equipment) | S-4-104, S-4x750, S-4x1000 rotors and buckets |
| Vessels per Adapter | 8 |
| No. of Places | 8 |
| No. per Pack | 2/Pk. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido