Learn More
Fisherbrand™ 9mm PE Snap Ring Seal for 8mm crimp vials, Transparent, Center hole, Assembled septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Red, White, Transparent
Red-Orange, Transparent
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Silicone/PTFE
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Beschreibung
- Caps are easy to apply and easy to remove
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Snap-It caps eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Provide a secure leak-resistant seal
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Diameter (Metric) Opening | 4 mm |
| Color | Red, White, Transparent |
| Diameter (Metric) Outer | 9 mm |
| Material | Polypropylene |
| For Use With (Application) | GC, HPLC |
| Quantity | 100 |
| Thickness (Metric) | 1.3 mm |
| Type | Snap Cap |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur