Learn More
Thermo Scientific™ 8 mm HPLC and GC Vial Septa
Product Code. 12420138
Click to view available options
Color:
Blue
Blue, Red
Blue, White
Clear, Red
Ivory, Red
Red, White
White
Material:
PTFE
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Thickness (Metric):
0.25 mm
0.3 mm
0.9 mm
1.0 mm
1.1 mm
1.2 mm
1.3 mm
1.4 mm
1.5 mm
Hardness:
20 °shore
30 Shore
38 °shore
45 °shore
45 Shore
50 °shore
50 Shore
53 °shore
53 Shore
55 °shore
57 °shore
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
Pack of 500
Product Code. 12420138
Brand: Thermo Scientific™ C401361
Only null left
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Use Septa for 8-425 Screw Thread Caps to suit a variety of HPLC and GC applications
Choose Thermo Scientific 8 mm Septa for 8-425 Screw Thread Caps of PTFE, PTFE/Rubber or PTFE/Silicone to suit a variety of HPLC and GC applications.
  • PTFE Disk septa are chemically inert
  • PFTE red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Septum for 8-425 Screw Caps
Color White
Diameter (Metric) Outer 8 mm
Material PTFE, Silicone
Pre-slit No
Sterility Non-sterile
Disposable Single-use
Septum Silicone/PTFE
Packaging Type 1 pack of 1000
Hardness 45 Shore
Product Line Kimble
Autoclavable Autoclavable
Quantity 1000
Thickness (Metric) 1.5 mm
Certifications/Compliance Certificate of Conformance (COC)
Type Septa
Closure Size 8-425 Screw Thread Cap
For Use With (Equipment) 8-425 Screw Thread Cap
Septa Size (Metric) 8 mm
Visa mer Visa mindre
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.