missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 50,000 D MWCO Standard RC Pre-wetted Dialysis Kits
Click to view available options
Diameter (Metric):
7.5 mm
18 mm
22 mm
Length (Metric):
0.45 mL/cm vol./length
2.5 mL/cm vol./length
3.7 mL/cm vol./length
Unit Size:
1m
Description
Includes
- 1 meter of Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyancy)
- 1 Weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 5 Tubing Opening Picks
- Clear, flexible, study standard grade Regenerated Cellulose (RC) dialysis membrane
- Membrane packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
- Kits available in 1m tubing lengths ideal for membrane evaluation and qualification
- Include a pair of closures and convenient tubing opening picks
Specifikationer
Specifikationer
| MWCO | 50 kDa |
| Diameter (Metric) | 18 mm |
| Length (Metric) | 2.5 mL/cm vol./length |
| Quantity | 1 m Tubing/Kit |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering