Learn More
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10144272
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10144272
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01107EA
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 5521-55-1
Molecular Formula C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.126
MDL Number MFCD00068241
InChI Key RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
PubChem CID 122831
IUPAC Name 5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Especificaciones
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 138.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado