Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chlorobenzofuroxan, 97%
Codice prodotto. 11412407
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 17348-69-5
Molecular Formula C6H3ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 170.552
MDL Number MFCD00068063
InChI Key DHPQXIQZZCNOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzofuroxan, 5-chlorobenzofurazan 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-chloro-, monooxide, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, acmc-20lz11, 5-chloro-beznofurazan oxide, 5-chlorobenzfurazan-1-oxide, 5-chlorobenzofurazan-1-oxide, 5-chlorobenzofurazane 1-oxide
PubChem CID 140222
IUPAC Name 5-chloro-1-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium
SMILES C1=CC2=[N+](ON=C2C=C1Cl)[O-]
Specifica
Melting Point 45°C to 48°C
Quantity 25 g
Formula Weight 170.56
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Chlorobenzofuroxan