missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Boc-aminomethyl)-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%

Product Code. 15469495
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15469495

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H52008.MD

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 204715-91-3 | C30H32N2O6 | 516.594 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 204715-91-3
Molecular Formula C30H32N2O6
Molecular Weight (g/mol) 516.594
MDL Number MFCD01317015
InChI Key QSPDPKLGXGMDAY-SANMLTNESA-N
Synonym fmoc-4-boc-aminomethyl-l-phenylalanine, fmoc-l-4-aminomethylphe boc, 2s-3-4-tert-butoxy carbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl propanoic acid, 2s-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, 2r-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-yl methoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl propanoic acid, s-3-4-tert-butoxycarbonylamino-methyl-phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-propionic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine,4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 2761481
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[4-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]methyl]phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24

Spécification

Quantity 250 mg
Formula Weight 516.59
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-(Boc-aminomethyl)-N-Fmoc-L-phenylalanine

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis