Learn More
4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. p-7035301
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15400306
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53015.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 913835-37-7
Molecular Formula C14H13BClNO3
Molecular Weight (g/mol) 289.522
MDL Number MFCD09027211
InChI Key IZMAVYDCXUROFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-chloro-4-methylphenyl 4-boronobenzamide, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl benzeneboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronicacid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-3-chloro-4-methylphenyl amino carbonyl phenyl
PubChem CID 44119159
IUPAC Name [4-[(3-chloro-4-methylphenyl)carbamoyl]phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C)Cl)(O)O
Specifica
Melting Point 217°C to 219°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 289.53
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato