missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonyl chloride, Technical, Thermo Scientific™

Product Code. 10582173
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10582173

Brand: Thermo Scientific Maybridge CC31603DA

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Kemiska identifierare

CAS 465514-07-2
Molecular Formula C11H9ClN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 268.715
InChI Key ZLLPUDLQNCNHFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzene-1-sulfonylchloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl benzenesulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzenesulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzenesulphonyl chloride, chloro 3-2-methylpyrimidin-4-yl phenyl sulfone, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl, benzenesulfonyl chloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl
PubChem CID 2779830
IUPAC Name 3-(2-methylpyrimidin-4-yl)benzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=NC=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl

Specifikationer

Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 268.72
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonyl chloride
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.