Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate
Alle ansehen Retsch Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Pore Size:
100 mm
106 mm
125 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 1Each |
| Pore Size | 125 mm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | ASTM E 11 |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Equipment) | Shaker AS 200 Tap |
| Height (Metric) | 50.8mm |
| For Use With (Application) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (Metric) Outer | 203.2 mm |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur