Learn More
2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15489059
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-72-1
Molecular Formula C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
MDL Number MFCD00006624
InChI Key ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-2-methanol, 2h-pyran-2-methanol, tetrahydro, 2-hydroxymethyltetrahydropyran, tetrahydropyran-2-carbinol, 2-hydroxymethyl tetrahydropyran, pyran-2-methanol, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2-tetrahydropyranilcarbinol, tetrahydropyranyl-2-methanol, 2-methyloltetrahydro-1,4-pyran
PubChem CID 7524
IUPAC Name oxan-2-ylmethanol
SMILES C1CCOC(C1)CO
Spezifikation
Melting Point <-70°C
Density 1.027
Boiling Point 186°C to 189°C
Flash Point 93°C (199°F)
Refractive Index 1.458
Quantity 25 g
Beilstein 102998
Formula Weight 116.16
Percent Purity 94%
Chemical Name or Material 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Tetrahydropyran-2-methanol
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt