Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Product Code. p-7238569 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Marking Spot:
No
Yes
Color:
Amber
Clear
Pre-slit:
No
Yes
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 12950891
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Closure Color Blue
Material (Liner) Silicone/PTFE
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 11.6 mm
Material Glass
Pre-slit Yes
Volume (Metric) 1.85 mL
No. per Pack 100
Closure Material Polypropylene
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 32 mm
Closure Size 9-425
Marking Spot No
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.