Få mere at vide
Fisherbrand™ 13mm Vial Kit, 13-425 screw thread, Clear Glass, 4mL, PP Screw Cap, Silicone/PTFE septum
Artikelnummer. p-7113963 Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Pre-slit:
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Artikelnummer. 10224662
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • 4mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • 1.5mm
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Closure Color Black
Material (Liner) Silicone/PTFE
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 14.7 mm
Material Glass
Pre-slit No
Volume (Metric) 5 mL
No. per Pack 100
Closure Material Polypropylene
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 45 mm
Closure Size 13-425
Marking Spot No
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.