Learn More
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10461684
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10461684
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC05108DE
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 337508-56-2
Molecular Formula C10H9Br2N
Molecular Weight (g/mol) 302.997
MDL Number MFCD03086096
InChI Key RWSWRJTWPXSENX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl isoquinoline hydrobromide, 1-bromomethylisoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide 1:1, 1-bromomethylisoquinoline hbr, 1-bromomethyl-isoquinolin hydrobromide, 1-bromomethyl-isoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide
PubChem CID 2776245
IUPAC Name 1-(bromomethyl)isoquinoline;hydrobromide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2CBr.Br
Specifications
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 5 g
Formula Weight 303
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.