accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10035-04-8

H2OH2OClClCa

CAS RN 10035-04-8

IUPAC Name: calcium dihydrate dichloride
Synonyms: calcium dihydrate dichloride
Molecular Weight (g/mol): 147.01
Molecular Formula: CaCl2H4O2
InChi Key: LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Quantity 
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Grade 
  • (11)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
Percent Purity 
  • (16)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
Physical Form 
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (12)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (10)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (3)
  • (9)
  • (16)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (16)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (12)
  • (3)
  • (10)
  • (1)